Learn More
Applied Biosystems™ DS-31 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
8 analyses
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Contient 4 oligonucléotides marqués respectivement avec 6FAM™, VIC™, NED™ et ROX™
Ce kit contient 4 oligonucléotides marqués respectivement avec 6-FAM™, VIC™, NED™ et ROX™, pré-regroupés dans un seul tube. Convient à l’étalonnage spectral Dye Set D, sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems. Prend en charge les applications d’analyse de fragments à 4 colorants (ensemble de cartographie de liaison v2.5, amorces de cartographie de souris).
Le kit d’étalons de matrice DS-31 est utilisé pour générer la “matrice multicomposant” requise pour l’analyse des fragments d’ADN marqués sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems. Le logiciel de collecte de données pour ces instruments utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les quatre échantillons de couleurs différentes marqués au colorant dans un seul capillaire.
Le kit d’étalons de matrice DS-31 est utilisé pour générer la “matrice multicomposant” requise pour l’analyse des fragments d’ADN marqués sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems. Le logiciel de collecte de données pour ces instruments utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les quatre échantillons de couleurs différentes marqués au colorant dans un seul capillaire.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3100, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique SeqStudio, analyseur d’ADN 3730 |
| Quantité | 8 analyses |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction