Learn More
Applied Biosystems™ DS-32 Matrix Standard Set [5FAM™, JOE™, NED™ and ROX™ dyes] for the 310 Genetic Analyzer
Le logiciel de ces instruments utilise la matrice multicomposant pour analyser automatiquement les cinq échantillons étiquetés avec un colorant fluorescent coloré.
Marque: Applied Biosystems™ 4312131
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Contient des oligonucléotides marqués au colorant utilisés pour générer la matrice multicomposant requise pour le kit AmpF/STR®.
Description
L’étalon de matrice est utilisé pour générer la “matrice multicomposant” requise lors de l’analyse des fragments d’ADN sur l’analyseur génétique 310.Informations sur la commande
Kit
Spécification
Contient des oligonucléotides marqués au colorant utilisés pour générer la matrice multicomposant requise pour le kit AmpF⁄STR™. Conserver entre 2 et 8°C. Ne pas congeler. | |
Séquençage | |
5FAM™, JOE™, NED™, ROX™ | |
1 kit |
Analyseur génétique 310 | |
FAM, JOE, NED, ROX | |
Kit d’étalon de matrice DS-32 | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche