Learn More
Fisherbrand™ Pipettes double usage
Pipettes double usage
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.70000kg
Description
- Verre borosilicaté, marquages ambrés permanents, traité Tuf-Temp™ pour réduire l’ébrèchement
- Précision imprimée sur chaque pipette
- Capacité marquée sous le bec
Informations sur la commande
Disponibles en pipettes personnalisées PersonaPet™
Compliance
Étalonnées “pour délivrer un volume donné / fonctionner par soufflage” (graduation supérieure) et “pour contenir” (graduation inférieure).
Spécification
±0,006 mL | |
0,06 oz. | |
Pipette double usage |
Verre borosilicaté | |
2 ml |