Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Dunlop™ Devon S5
Code produit. 12064455
Click to view available options
Dimensions:
10
39
40
45
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12064455
Marque: Euro Protection™ 9DESA39
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Botte Devon safety S5
• Tige PVC/caoutchouc-nitrile vert
• Semelle PVC/caoutchouc-nitrile noir
• Doublure polyester blanc
• Botte Devon safety S5
Spécification
Certifications/Conformité Certification CE, EN ISO 20345:2011
Couleur Vert, Noir, Blanc
Matériau de la semelle Caoutchouc-nitrile
Type de talon Plat
Hauteur (métrique) du talon 19,05 mm
Matériau de revêtement Polyester
Matériau Nitrile
Dimensions 39
Caractéristiques de la semelle Couleur noire, semelle antidérapante
Modèle Sécurité
Matériau au niveau des orteils Acier
Résistant à Acides, divers produits chimiques, embout de protection très résistant aux chocs et aux écrasements
Waterproof Oui
Type de produit Bottes de sécurité