Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Dunlop™ Devon S5
Click to view available options
Dimensions:
10
39
40
45
Conditionnement:
1 pièce
Description
Botte Devon safety S5
• Tige PVC/caoutchouc-nitrile vert
• Semelle PVC/caoutchouc-nitrile noir
• Doublure polyester blanc
• Botte Devon safety S5
• Tige PVC/caoutchouc-nitrile vert
• Semelle PVC/caoutchouc-nitrile noir
• Doublure polyester blanc
• Botte Devon safety S5
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certification CE, EN ISO 20345:2011 |
| Couleur | Vert, Noir, Blanc |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc-nitrile |
| Type de talon | Plat |
| Hauteur (métrique) du talon | 19,05 mm |
| Matériau de revêtement | Polyester |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Couleur noire, semelle antidérapante |
| Modèle | Sécurité |
| Afficher plus |