Learn More
Tampon DuraCal™ pH 10,01
Code produit. 10069134
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
1500mL
Code produit. 10069134
Marque: Hamilton 238321
Choix économique car seulement 20 ml environ de tampon est utilisé par étalonnage. Les tampons Hamilton™ DuraCal™ pH 10,01 ont des valeurs réelles déterminées par un laboratoire DKD, accrédité pour la mesure du pH.
  • Valeur de pH 10,01
  • Immunisé contre les micro-organismes
  • Date de péremption sur le flacon
  • Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
Couleur Jaune
pH 10.01
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Type de solution Tampon
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau