Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03004570
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
1 000 ml | |
Prise 45/40 NS | |
131 mm |