Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002982
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Conforme à la norme DIN EN ISO 4797 en complément de la norme | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Rond |
5 L | |
Prise 29/32 NS | |
223 mm |