Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond en verre borosilicaté DURAN™ avec joint rodé conique
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002437
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.77400kg
Spécification
Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme | |
Verre borosilicaté DURAN™, Verre Duran | |
Rond |
100 ml | |
Prise 24/29 NS | |
64 mm |