Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Borosilicate Glass Two-neck Pear-shaped Flasks
27.24€ - 85.81€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
Forme du fond | Poire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400133
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03221149 |
250 ml |
85.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10382561
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03221128 |
50 ml |
27.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Poire |