Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir de Büchner, Entonnoir filtrant à fentes
Des entonnoirs de Büchner sont des éprouvettes avec une plaque filtrante intégrée à grands pores.
Marque: DWK Life Sciences 213414405
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
- Le tamis à fente sert de portoir pour les filtres papier ou membrane.
- En verre DURAN™ avec une bonne résistance aux chocs thermiques et aux produits chimiques.
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
106 mm | |
Boro 3.3 | |
Analyse qualitative et préparations chimiques; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire); Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire); Filtration à pression réduite; Filtration | |
1 de chaque |
500 ml | |
Oui | |
95 mm |