Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Robinet d'arrêt sens unique, rodé et poli, sans clé
Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis sans boisseaux de robinet pour des travaux sans graisse.
985.00€ - 1075.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3 |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Nb par paquet | 50/Bte |
À utiliser avec (application) | Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15894758
|
DWK Life Sciences
286440002 |
NS de 14,5 | 2,5 mm |
1075.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15864758
|
DWK Life Sciences
286439207 |
NS de 12,5 | 2 mm |
985.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les robinets à sens unique rodés et polis DURAN™ sont des robinets d'ouverture et de fermeture, qui sont combinés avec des boisseaux de robinet en PTFE et permettent ainsi des travaux sans graisse.- Robinets d'ouverture et de fermeture rodés et polis sans boisseaux de robinet
- Travaux sans graisse par le biais de la surface du robinet poli
- Inclinaison 1:10
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3 | |
Oui | |
50/Bte | |
Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |