Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
Brand: Hirschmann™ 355037560
Additional Details : Poids : 0.25000kg
Description
- Culot
- Avec graduation blanche
- Verre ambré
- Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Specifications
Graduations en blanc, incréments de 0,01 ml, tolérance : ± 0,05 ml | |
50 mL | |
Verre | |
Sans flacon | |
Latéral | |
± 0,05 ml | |
Classe AS |
Marron | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Blanc | |
PTFE | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |