Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excellent for sensitively titrating amounts of chemical solutions in the laboratory
Marque:  Hirschmann™ 355037060
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10788421
  • 428.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
  • Culot
  • Avec graduation blanche
  • Verre ambré
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 385
Spécification
Spécification
Graduations en blanc, incréments de 0,05 ml, tolérance : ± 0,03 ml
25 mL
Verre
Sans flacon
Latéral
± 0,03 ml
Classe AS
Marron
500 mm
0,05 mL
Blanc
PTFE
Burette de titration automatique
DIN EN ISO 385