Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle pour dessiccateur, avec raccord à filetage, type MOBILEX (GL 32), pour parties inférieures de tous les types
Le couvercle du dessiccateur est utilisé pour recouvrir ou fermer la base du dessiccateur.
Marque:  DWK Life Sciences 244406602
105.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.72000kg
Code produit. 10481591
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
  • Convient à tous les types de bases
  • Type MOBILEX avec filetage GL 32 sur le couvercle
Spécification
Spécification
DN 250, GL 32
Verre borosilicaté 3.3
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger