Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Réfrigérant à serpentin de Dimroth, avec 2 joints à rodage standard, et 2 olives dévissables en matière plastique
Le réfrigérant de Dimroth et sa spirale de refroidissement interne présente une grande surface de refroidissement et est souvent utilisé comme un réfrigérant de reflux.
81.85€ - 120.74€
Spécification
Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
---|---|
Type | Taille non DIN |
À utiliser avec (application) | Condenseur de produit et de reflux ; Distillation ; Condenseurs de longueur de 160 mm (avec joint rodé standard 14/23) et de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15630775
|
DWK Life Sciences
242546101 |
NS 14/23 | 160 mm |
81.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15640775
|
DWK Life Sciences
242547106 |
NS 24/29 | 250 mm |
99.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10040271
|
DWK Life Sciences
242547209 |
NS 29/32 | 250 mm |
120.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10080131
|
DWK Life Sciences
242548205 |
NS 29/32 | 400 mm |
120.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En raison de la spirale de refroidissement interne, le réfrigérant de Dimroth se caractérise par sa grande surface de refroidissement (écoulement du réfrigérant selon le principe du contre-courant). L'application la plus connue du réfrigérant de Dimroth est le réfrigérant de reflux. Un mélange réactionnel est chauffé, les vapeurs créées se condensent sur la spirale de refroidissement et sont renvoyées vers le mélange réactionnel.- Le réfrigérant de Dimroth se compose d'une spirale de refroidissement qui se trouve à l'intérieur d'un tube
- Ce type de réfrigérant possède une surface d'échange thermique importante et donc un meilleur effet de refroidissement que le réfrigérant de Liebig ou d'Allihn
- Deux olives amovibles en matière plastique pour l'apport et l'écoulement de l'agent de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Boro 3.3, PBT, PP, silicone | |
Taille non DIN | |
Condenseur de produit et de reflux ; Distillation ; Condenseurs de longueur de 160 mm (avec joint rodé standard 14/23) et de 250 mm (avec joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN |