Learn More
DWK Life Sciences Flacon à fond plat DURAN™, col large, avec rebord évasé, pas de taille DIN EN ISO
La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support.
Marque: DWK Life Sciences 217316308
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.65000kg
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
- Le col large facilite le remplissage et le nettoyage
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
166 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
Oui |
2000 ml | |
Chauffage ; volume 2 000 ml non DIN EN ISO | |
Non conforme aux dimensions DIN EN ISO. |