Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon en verre, Brun, avec rodage normalisé, octogonal
Obturateur rodé en verre brun DURAN™.
26.10€ - 141.00€
Spécification
Autoclavable | Non |
---|---|
Matériau | Boro 3.3 |
À utiliser avec (application) | Conservation de réactifs et de produits chimiques sensibles à l'air; Conservation de matières solides, granulés et poudres hygroscopiques; Conservation de réactifs et de produits chimiques photosensibles; Stockage des principes actifs pharmaceutiques |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15271779
|
DWK Life Sciences
216270404 |
ST 12/21 |
141.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10050041
|
DWK Life Sciences
216271203 |
ST 45/40 |
26.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons en verre DURAN™ ambré demi-hauteur ou plein peuvent être utilisés pour sceller des objets en verre tels que des flacons, des entonnoirs à décanter ou des flacons de réactifs à col rodé. Le joint de sol conique standard forme un joint étanche. Utilisez de la graisse pour les applications de chauffage ou de vide. Avec une tête octogonale. Note sur l'utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les bouteilles en verre sodocalcique : Si la bouteille et le bouchon présentent une différence de température de plus de 30 °C, les bouchons en verre peuvent coller !- Protection UV grâce à la coloration extérieure
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Comprenant uniquement des composants en verre, ils conviennent pour l'entreposage de produits agressifs
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Octogonal
Spécification
Non | |
Boro 3.3 | |
Conservation de réactifs et de produits chimiques sensibles à l'air; Conservation de matières solides, granulés et poudres hygroscopiques; Conservation de réactifs et de produits chimiques photosensibles; Stockage des principes actifs pharmaceutiques |