Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis haute température DURAN™ GLS 80™, avec revêtement en silicone revêtu de PTFE
180.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Blanc
Description
Le matériau utilisé pour ce bouchon GLS 80 est un composé spécial basé sur le polyarylsulphone. Par conséquent, les propriétés chimiques, thermiques et mécaniques du matériau sont améliorées par rapport au polypropylène. Grâce au triple filetage raccourci, le flacon DURAN™ GLS 80™ peut être ouvert ou fermé en un simple trois quarts de tour. Le joint, qui est revêtu des deux côtés avec du PTFE, garantit l’étanchéité parfaite du flacon (revêtement de bouchon : silicone, durcie au platine). Un anneau de versement en PTFE correspondant est également disponible, permettant une utilisation propre et sans goutte.
- Les bouchons PSU et les anneaux de versement en PTFE offrent une plus grande résistance thermique et chimique que les composants en polypropylène équivalents
- Joint à bouchon à vis avec revêtement de bouchon avec face en PTFE pour une étanchéité optimale
- L’anneau de versement en PTFE correspondant permet un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
Spécification
Diamètre (métrique) | 88,5 mm |
Description | Bouchon à vis |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage de milieux et réactifs ; transport et expédition |
Matériau | PSU, PBT, ETFE, PBT, ETFE |
Quantité | 5/boîte |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavable |