Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à col moyen Duran™
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons à fond rond à col moyen Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent un joint rodé conique.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002958
Informations supplémentaires : Poids : 0.14760kg
Description
- Fabriqués en verre Duran™
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4797
- Comprend un joint rodé conique
Spécification
DIN EN ISO 4797 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
NS 29/32 | |
105 mm |
500 ml | |
Taille moyenne | |
Rond |