Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à col moyen Duran™
Fabriqués en verre Duran™. Les flacons à fond rond à col moyen Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprennent un joint rodé conique.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002928
Informations supplémentaires : Poids : 0.05670kg
Description
- Fabriqués en verre Duran™
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4797
- Comprend un joint rodé conique
Spécification
DIN EN ISO 4797 | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
NS 29/32 | |
51 mm |
50 ml | |
Taille moyenne | |
Rond |