Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon à membrane GL ventilée, en PP, Bleu, avec une membrane PTFE, soudée pour la compensation de pression
Description
Le bouchon à vis peut être fermé hermétiquement, car la membrane permet un échange automatique de gaz stérile, permettant une égalisation de la pression sûre pendant le cycle de l’autoclave et assurant en même temps la stérilité du contenu du flacon. Les flacons de laboratoire à bouchon à vis GL DURAN™ Original sont des récipients idéaux pour la stérilisation et le stockage de milieux ou de solutions tampons. Cependant, il est fortement recommandé que pendant le cycle d’autoclavage, les bouchons ne soient serrés que de façon lâche. Les temps de chauffage sont réduits si la vapeur est facilement capable de pénétrer le contenu de la bouteille. Les bouchons détachés réduisent également le risque de défaillance en raison de l’accumulation de pression à l’intérieur du flacon qui peut atteindre 400 kPa (absolu). En outre, le serrage des bouchons à vis immédiatement après l’autoclavage entraîne un vide provoqué par le refroidissement de la vapeur. Cela peut entraîner une défaillance de la bouteille et constitue une considération particulièrement importante pour les flacons plus grands. Pour surmonter ces limites, les bouchons à vis à membrane stériles ont été développés.
- Égalisation de la pression lors de la stérilisation à la vapeur
- La structure microporeuse de la membrane ePTFE permet l’échange de gaz stérile dans deux directions tout en bloquant la pénétration de liquides ou de solides, et le contenu du flacon reste stérile
- Augmentation du taux de change des gaz grâce à une fine membrane en ePTFE de 0,2 µm, associée à de plus grandes ouvertures de ventilation
- La membrane en PTFE et le support à maille en polypropylène sont soudés par ultrasons, formant un joint durable
- Bouchons rentables réutilisables plusieurs fois (remplacement recommandé après 3 à 5 cycles d’autoclave pour garantir leur durabilité ou si leur membrane est endommagée ou contaminée)
- Membrane en polytétrafluoroéthylène (ePTFE) (conforme à la norme USP 121°C de classe VI) avec maille en polypropylène
Spécification
À utiliser avec (application) | Compensation de pression pendant la stérilisation à la vapeur/l'autoclavage de substances ou de solutions tampons; Échange de gaz stérile pour les cultures cellulaires de micro-organismes aérobies, en agitation et en suspension; Autoclavage de substances et de solutions tampons; Conservation de courte durée de substances stérilisées; Conservation des substances à dégagements gazeux |
Matériau | Polypropylène, ePTFE |
Quantité | 5/Bte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 41 mm |