Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Original, Clair, avec filetage DIN 168-1, gradué
Utilisez le code promo "21639" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original GL sont fournis avec leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Convient au stockage à long terme
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
Spécification
Capacité (métrique) | 50 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 46 mm |