Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ PTFE Stirrer Bearing
94.08€ - 212.00€
Spécification
Type de produit | Roulement pour agitateur |
---|---|
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10495562
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06303045 |
10 mm |
94.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10405572
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06303645 |
16 mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Roulement pour agitateur | |
PTFE |