Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé PTFE-J.
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.17
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons à vannes en PTFE permettent un fonctionnement sans graisse. Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Manchon de vanne d’arrêt poli avec bouchon de vanne en PTFE pour un fonctionnement sans de graisse
- Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Matériau | Boro 3,3, PTFE, PTFE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 21,5 |
| Largeur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 5/Bte |
| À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé PTFE-J. >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu