Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint sphérique, balle , polie
Pour des joints flexibles sans graisse.
41.05€ - 270.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15814678
|
DWK Life Sciences
286328006 |
28 mm |
270.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834658
|
DWK Life Sciences
286323608 |
12 mm |
174.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894658
|
DWK Life Sciences
286325206 |
18 mm |
182.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834668
|
DWK Life Sciences
286326408 |
24 mm |
228.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450113
|
DWK Life Sciences
286329808 |
48 mm |
41.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874648
|
DWK Life Sciences
286322003 |
8 mm |
172.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La variante non dépolie du rodage sphérique DURAN™ garantit uniquement l'étanchéité sur la bague d'étanchéité. Il existe fondamentalement 2 versions des bagues d'étanchéité à disposition :- Bague en silicone non gainée en FEP- Bague d'étanchéité en VITONLa dimension nominale est déterminée à partir du diamètre nominal du rodage sphérique et le cas échéant de la largeur interne du diamètre du tube.Cette variante permet aussi d'avoir des joints flexibles, ceux-ci se placent dans une plage angulaire de 10-15°.- Les joints flexibles obliques allant jusqu'à 15°, en fonction de la taille du rodage sont réalisables (Angle =5° Etanchéité réduite)
- Travaux sans graisse possibles
- Une fermeture plus étanche est permise grâce à l'utilisation d'une bague d'étanchéité supplémentaire
- Les dimensions nominales décrivent le diamètre nominal du rodage sphérique
- Non autoportant
- Article en verre pour la transformation