Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de connecteur GL 45 multiport en acier inox DURAN™, en PBT, GL 45, 3 ports
Bouchons de raccord à 2 ou 3 ports pour flacons DURAN™ GL 45.
Marque: DWK Life Sciences 292612804
296.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.16560kg
Description
Système de connexion robuste et durable pour une utilisation avec toutes les tailles de flacons de laboratoire et de culture DURAN™ GL 45. L’adaptateur pour flacon facilite le transfert de liquides dans un système fermé et stérile. Les connecteurs de tuyau cannelé conviennent à une tubulure flexible d’un diamètre intérieur de 8,0 mm Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure. Les connecteurs et le corps sont fabriqués en acier inox de type 316L Un joint en silicone et le bouchon à vis GL 45 en PBT rouge garantissent une parfaite étanchéité aux liquides. Large plage de températures (jusqu’à 180°C). Autoclavable à (121°C pendant 15 minutes). Code de traçage pour une traçabilité complète.
- Facilité du transfert de liquides dans un système fermé et stérile grâce à l’adaptateur pour flacon
- Les raccords mâles cannelés (au nombre de un, deux, trois), situés sur les ensembles supérieur et inférieur, raccordent la tubulure flexible en silicone de diamètre intérieur de 8,0 mm
- Le centre de travail en acier inox à rotation libre permet de dévisser le flacon sans débrancher la tubulure
- Fixation plus facile de la tubulure grâce aux connecteurs supérieurs légèrement évasés
- Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter les vides de piégeage
- Surface hygiénique électropolie pour un nettoyage et une stérilisation efficaces
- Un joint en silicone USP <88> classe VI et le bouchon à vis rouge PBT GL 45 garantit une parfaite étanchéité aux liquides.
- Code de lot pour la traçabilité
Spécification
Transfert de liquide stérile dans et hors des flacons de laboratoire ; approvisionnement de réactifs aux instruments ; assemblages de port pour flacons de centrifugation et récipients de culture cellulaire ; autoclavage de milieux dans les flacons |