Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de connecteur GL 45 multiport en acier inoxydable DURAN™ en PBT rouge, GL 45, 1 connecteur de tubulure
Description
Un système de raccordement de tuyau robuste et résistant pour les flacons de laboratoire et de milieux de laboratoire DURAN™ GL45 de plusieurs tailles. L’adaptateur pour flacon simplifie le transfert de liquides dans les systèmes fermés et stériles. Les raccords à poussoir situés à l’intérieur et à l’extérieur du bouchon conviennent au raccordement d’une tubulure flexible de diamètre interne 8,0 mm. La pièce intermédiaire en acier inoxydable à rotation libre permet d’ouvrir le flacon sans avoir à débrancher les raccords de tube. Les raccords et la pièce intermédiaire sont fabriqués en acier inoxydable de type 316L (1.4404/S31603). Le joint en silicone et le bouchon à vis GL 45 rouge en PBT garantissent l’étanchéité aux liquides. Large plage d’application de températures (jusqu’à 180°C) Autoclavables (à 121°C / 15 minutes). Avec code de traçabilité.
- Fixation plus facile des flexibles au moyen d’olives enfichables supérieures biseautées
- Les olives enfichables (une, deux ou trois olives) situées à l’intérieur et à l’extérieur du bouchon conviennent au raccordement de tuyaux flexibles de diamètre interne 8,0 mm, par exemple tubes en silicone Sani-Tech™ Ultra (ULTRA-C-312)
- La pièce intermédiaire en acier inoxydable à rotation libre permet l’ouverture du flacon sans retirer les raccords de tube
- Transfert simplifié de liquides dans des systèmes fermés et stériles grâce à l’adaptateur pour bouchon de flacon
- Toutes les pièces sont entièrement soudées, afin d’éviter les inclusions et les cavités
- Surface hygiénique électropolie pour un nettoyage et une stérilisation efficaces
- Le joint en silicone et le bouchon à vis GL 45 rouge en PBT garantissent l’étanchéité aux liquides.
Spécification
Diamètre (métrique) | 54 mm |
Description | Connecteur 1 port |
À utiliser avec (application) | GL 32 ; prélèvement d’échantillons à partir de grands récipients en flacons ; couvercle de récipient pour raccordement à du matériel de laboratoire de laboratoire ; assemblages de port pour flacons d’agitation et récipients de culture cellulaire ; autoclavage de milieux en flacons |
Matériau | Acier inoxydable de type 316L, PBT, silicone, PBT, Silicone |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |