Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Clé de robinet d'arrêt, creux , avec poignée en verre filetée, rodée avec dispositif de retenue en trois parties
A poser pour des exigences élevées en matière d'étanchéité.
Marque: DWK Life Sciences 286041803
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Les bouchons creux DURAN™ sont bien adaptés pour un travail avec changements de température et des exigences d’étanchéité plus élevées.
- Bouchon de robinet creux avec filetage, poignée en verre et dispositif de sécurité en 3 pièces
Spécification
1,5 mm | |
Oui | |
50/Bte |
Boro 3,3, PP | |
NS de 12,5 | |
Lors d’activités avec modifications de température et de conditions d’étanchéité plus élevées |