Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à essais , à bord évasé ou bord droit
Les tubes à essais sont des produits en verre de laboratoire cylindriques universels à fond rond, qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou la conservation de petites quantités de liquide.
Marque:  DWK Life Sciences 261312107
74.99 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.68300kg
Code produit. 10716811
  • 93.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
  • Disponible avec bord ourlé ou bord droit
  • Avec fond rond
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
16 mm
21 ml
Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage et transport de petites quantités de liquide
Bord droit
1,0 à 1,2 mm d’épaisseur
Verre borosilicaté (3.3)
100/boîte
Autoclavables