Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube fileté, avec filetage DIN, et joint mâle à rodage standard
Le tube fileté avec filetage et rodage normalisé permet la jonction de divers composants en verre.
Marque: DWK Life Sciences 248406202
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.00090kg
Description
Ce tube fileté est doté d'un filetage à visser et d'un rodage normalisé. Les composants d'un appareil peuvent être raccordés aux deux extrémités et connectés entre eux.- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
- Avec filetage DIN
Spécification
10/Pk. | |
Tube with screw threads | |
GL 14, with Cone NS 14/23 |