Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Duratouch™ série 34-755
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Gants à usage unique
- Réduit les coûts liés à la protection des mains et des produits partout où le taux de basculement est élevé
- Coutures antifuites et anticoupures
- Étanche, sans point de faiblesse
- Pré-poudrés
- Plus confortable à porter et plus facile à mettre et à enlever sans risque de déchirure
- Les gants ne contiennent aucune poudre de talc susceptible de contaminer les produits
- Ambidextre, s’adapte à chaque main
- Plus économique et pratique : aucun besoin d’associer main gauche et main droite
Applications :
- Peinture, revêtement et nettoyage
- Analyse de laboratoire
- Transformation des aliments
- Agriculture
- Entretien
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
| Couleur | Transparent |
| Finition externe | Lisse |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Gants en vinyle |
| Dimensions | 6,5 |
| Épaisseur (métrique) | 0,12mm |
| Type de manchette de gant | Ourlé |
| Type d’emballage | 100 gants/boîte, 10 boîtes/carton |
| Séries | 34-755 |
| Afficher plus |