missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Durete 100°DF ion HQ, Chem Lab™

Code produit. 11999062
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11999062

Marque: Chem-Lab CL01.0812.0100

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dureté étalon 100°, échelle française
• Certifié NIST, pour la chromatographie ionique, en solution dans HCl

Spécification

Quantité 100 mL
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis