missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16853364 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16853364 150 μL 150µL
16863364 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16853364 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 146291AP150UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the non-receptor class of the protein-tyrosine phosphatase family. The encoded protein has both protein-tyrosine phophatase activity and serine/threonine-specific phosphatase activity. and therefore is known as

Spécification

Antigène DUSP15
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.19 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression DUSP15
Numéro d’ordre du gène B4F7B7, Q8R4V2, Q9H1R2
Alias de gène C20orf57, DUSP15, VH1 related member Y, VHY
Symboles de gène(s) Dusp15
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène DUSP15 Fusion Protein Ag6204
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 128853, 252864, 362238
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.