Learn More
DUSP19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16850884 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16850884 20 μL 20µL
16840884 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16850884 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 129241AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Dual-specificity phosphatases.
Spécification
Antigène DUSP19
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.23 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression DUSP19
Numéro d’ordre du gène Q8K4T5, Q8WTR2
Alias de gène DUSP17, DUSP19, LMW DSP3, LMWDSP3, Protein phosphatase SKRP1, SKRP1, TS DSP1
Symboles de gène(s) Dusp19
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène DUSP19 Fusion Protein Ag3611
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 142679, 311151, 68082
Espèces cibles Rat, Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG