Learn More
DUX3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Code produit 16179368
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16179368 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16179368 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00026582B01P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MALLTALDDTLPEEAQGPGRRMILLSTPSQSDALRACFERNLYPGIATKEQLAQGIDIPEPRVQIWFQNERSCQLRQHRRQSRPWPGRRDPQKGRRKRTAITGSQTALLLRAFEKDRFPGIPAREELARETGLPESRIQLWFQNRRARHWGQSGRAPTQASIRCNAAPIG
Spécification
Antigène DUX3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression double homeobox, 3
Numéro d’ordre du gène NM_012148.2
Alias de gène -
Symboles de gène(s) DUX3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène DUX3 (NP_036280.1, 1 a.a. ∼ 170 a.a) full-length human protein.
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26582
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Purified