Learn More
Cole-Parmer™ Comprimés de colorant
Comprimés de colorant Cole-Parmer, jaune / vert, colorant, À utiliser avec : Analyse de conduit d’évacuation, des eaux pluviales et de plomberie, Quantité : 200/boîte
62.41€ - 65.35€
Spécification
À utiliser avec (application) | Analyse de conduit d’évacuation, des eaux pluviales et de plomberie |
---|---|
Quantité | 200/boîte |
Type | Colorant traceur |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747947
|
Cole-Parmer™
0029516 |
Rouge foncé |
65.35€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757947
|
Cole-Parmer™
0029517 |
Jaune / vert |
62.41€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cole-Parmer Dye Tablets, Yellow/Green, Dye Tracer, For Use With: Plumbing, storm and sanitary drain analysis, Quantity: 200/Pk.
Colorant traceur• Pour suivi d'écoulement
• Biodégradable et non toxique
• Pour suivre le flux dans un circuit ouvert ou fermé, fuite in situ, dans une canalisation, vidange, cours d'eau
• Diffusion rapide produisant une couleur vive facilement identifiable
• Seuil de visualisation 1 ppm
• Dilution 1 pastille pour 1000mL ou 1mL pour 95 l
• Colorant traceur fluorescent
• Amélioration du seuil de détection par lampe UV
• Colorant traceur rouge fluorescent
• Rhodamine pour milieu jaunâtre ou contenant des algues.
Spécification
Analyse de conduit d’évacuation, des eaux pluviales et de plomberie | |
200/boîte | |
Colorant traceur |