Learn More
Abeba™ Chaussures 37313 dynamiques
Code produit. 15600868
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15600868
Marque: Abeba™ 37313/35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Cuir blanc/rouge lisse
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3574)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Couleur Blanc
Matériau Cuir
Dimensions 35
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 37313