Learn More
Abeba™ Chaussures 7310 dynamiques
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3574)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 35 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 7310 |