missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynamitin (1-401 AA) Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2B9A5, Proteintech

Code produit 16827305 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16827305 20 μL 20µL
16817305 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16827305 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 602571IG20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is against the N terminal 86aa of full length p50 dynamitin.

This gene encodes a 50-kD subunit of dynactin, a macromolecular complex consisting of 10-11 subunits ranging in size from 22 to 150 kD. Dynactin binds to both microtubules and cytoplasmic dynein. It is involved in a diverse array of cellular functions, including ER-to-Golgi transport, the centripetal movement of lysosomes and endosomes, spindle formation, chromosome movement, nuclear positioning, and axonogenesis. This subunit is present in 4-5 copies per dynactin molecule. It contains three short alpha-helical coiled-coil domains that may mediate association with self or other dynactin subunits. It may interact directly with the largest subunit (p150) of dynactin and may affix p150 in place. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Spécification

Antigène Dynamitin (1-401 AA)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 2B9A5
Concentration 1.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression DCTN2
Numéro d’ordre du gène Q13561, Q99KJ8
Alias de gène DCTN2, dynactin 2, dynactin 2 (p50), Dynactin subunit 2, Dynamitin
Symboles de gène(s) Dctn2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Dynamitin (1-401 AA) Fusion Protein Ag1902
Méthode de purification Protein A
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10540, 69654
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG3
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.