Learn More
DyNAmo ColorFlash DyNamo ColorFlash Probe qPCR Kit
Offre des performances égales au kit qPCR DyNAmo Flash Probe. Il possède en outre un système multicolore innovant qui garantit un pipetage correct.
Marque: Thermo Scientific™ F456S
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00890kg
Includes: Mélange Dynamo ColorFlash qPCR (2X) ; colorant 50X ROX, 25 μM ; solution tampon d’échantillons 40X avec colorant jaune
Description
Le kit de qPCR DyNAmo ColorFlash Probe offre des performances égales à celles du kit qPCR DyNAmo Flash Probe. Il possède en outre un système multicolore innovant qui garantit un pipetage correct. Le mélange Master Mix 2X contient un colorant bleu et un tampon d’échantillon distinct contient un colorant jaune. Le mélange réactionnel Reaction Mix qPCR contenant les deux composants est vert. Ce système multicolore en attente de brevet facilite la surveillance du pipetage du mélange Master Mix et de l’échantillon. Cela réduit considérablement le risque d’erreurs de pipetage pendant la configuration de la réaction, en particulier lors de l’utilisation de récipients de réaction blancs. Les colorants n’altèrent pas la spécificité, ni la sensibilité des dosages de qPCR.
- Risque d’erreurs de pipetage amoindri lors de la configuration de la réaction
- Particulièrement bénéfique lors de l’utilisation de récipients à réaction blancs
- Protocoles extrêmement rapides grâce à la combinaison des étapes d’hybridation et d’extension en 15 secondes seulement.
- Détection spécifique et sensible d’une vaste gamme de concentrations de modèles
- Le dUTP inclus dans le Master Mix 2X permet l’utilisation de l’UNG pour la prévention du transfert de contamination
Spécification
Contenu : •1 x 1 ml de mélange qPCR DyNAmo ColorFlash (2X) • 1 x 50 μl de colorant 50 x ROX, 25 μM • 1 x 200 μl de solution tampon d’échantillon 40x avec colorant jaune Conserver à -20°C |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
Kit de qPCR DyNAmo ColorFlash Probe | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
100 réactions | |
1 x 1 mL |
Détection amorce-sonde | |
Haut | |
ADN polymérase Tbr | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, StepOne™ System, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P | |
DyNAmo Flash | |
100 réactions de 20 μl, 40 réactions de 50 μl | |
2X (mélange de qPCR Dynamo ColorFlash), 50X (colorant ROX), 40X (solution tampon d’échantillon avec colorant jaune) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.