Learn More
DyNAmo ColorFlash SYBR™ Kit de qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green
Offre des performances égales au kit de qPCR vert DyNAmo Flash SYBR Green. De plus, il intègre un système multicolore innovant qui garantit un pipetage correct.
Marque: Thermo Scientific™ F416XL
1375.00 EUR valable jusqu'au 2023-06-09
Utilisez le code promo "20841" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 2.28610kg
Description
Le mélange Master Mix 2X contient un colorant bleu et un tampon d’échantillon distinct contient un colorant jaune. Le mélange réactionnel Reaction Mix qPCR contenant les deux composants est vert. Ce système multicolore en attente de brevet facilite la surveillance du pipetage du mélange Master Mix et de l’échantillon. Cela réduit considérablement le risque d’erreurs de pipetage pendant la configuration de la réaction, en particulier lors de l’utilisation de récipients de réaction blancs. Les colorants n’altèrent pas la spécificité, ni la sensibilité des dosages de qPCR.
- Les réactifs de couleur minimisent le risque d’erreurs de pipetage lors de la préparation de la réaction, ce qui est particulièrement bénéfique lors de l’utilisation de récipients de réaction blancs
- Protocoles extrêmement rapides grâce à la combinaison des étapes d’hybridation et d’extension en 15 secondes seulement.
- Détection spécifique et sensible d’une vaste gamme de concentrations de modèles
- Le dUTP inclus dans le Master Mix 2X permet l’utilisation de l’UNG pour la prévention du transfert de contamination
Spécification
Contenu : •25 x 1 ml de mélange qPCR SYBR Green DyNAmo ColorFlash (2X) • 1 x 1,25 ml de colorant ROX 50X, 25µM • 5 x 1 ml de solution tampon d’échantillon 40X avec colorant jaune Conserver à -20°C |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
Kit de qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
2500 réactions | |
25 x 1 mL |
SYBR | |
Haut | |
ADN polymérase Tbr | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo Flash | |
2500 réactions de 20 μl, 1000 réactions de 50 μl | |
2X (qPCR Dynamo ColorFlash SYBR Green), 50X (colorant ROX), 40X (solution tampon d’échantillon avec colorant jaune) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.