Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Contient une ADN polymérase modifiée Thermus brockianus et tous les autres réactifs nécessaires pour la qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ F410L
553.47 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
Seuls l'ADN modèle et les amorces PCR doivent être ajoutés par l'utilisateur. L’ADN polymérase modifiée de ce kit intègre un domaine de liaison à l’ADN non spécifique qui confère une stabilité physique au complexe ADN polymérase. Le colorant de référence passive ROX est également fourni avec le kit, dans un tube distinct, pour les instruments nécessitant une normalisation ROX.
- Spécificité élevée : Le mélange Master Mix DyNAmo HS Vert de SYBR limite la formation de dimères d’amorces indésirables et l’extension d’amorces à liaison non spécifique au cours de la préparation de la réaction.
- Détection hautement sensible : mélange réactionnel optimisé permettant la détection reproductible de modèles de petit nombre de copies
- Large plage dynamique : le kit qPCR DyNAmo HS Vert de SYBR offre une capacité de détection pour une seule copie du gène cible et une plage dynamique de près de 8 ordres de grandeur
- Simplicité d'utilisation : Mélange Master Mix 2X, un tube uniquement ; colorant de référence passive ROX fourni dans un flacon distinct
Spécification
Contenu : •5 x 1 ml de mélange qPCR DyNAmo HS SYBR Green (2X) • 250 μl de colorant ROX 50X, 25 μM Conserver à -20°C. |
|
Tube | |
qPCR | |
Étalon | |
Kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
Réactions | |
5 x 1 mL |
SYBR | |
Haut | |
ADN polymérase Tbr | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo | |
500 réactions de 20 μl chacune, 200 réactions de 50 μl chacune | |
2X (mélange de qPCR Dynamo HS SYBR Green), 50X (colorant ROX) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.