Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC4
Pour les applications internes et externes, équipées de cuves de bain fermées. Cuves bien isolées et comprenant un serpentin pour le contre-refroidissement. Un robinet de vidange intégré permet de vider la cuve en toute sécurité et de le nettoyer.
Marque: JULABO™ 9021504
Informations supplémentaires : Poids : 8.50000kg
Description
- Conviennent aux applications internes et externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
- Isolation thermique de haute qualité de la cuve de bain
Spécification
3 à 4.5 litres | |
Écran TFT de 3,5 po | |
Cryothermostat | |
Interface non incluse | |
0.1 à 0.6 bar | |
±0,01°C | |
23 x 41 x 42 cm | |
200-230 V / 50-60 Hz, 100-115 V / 50-60 Hz |
8 à 23 L/min | |
Oui | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-BC4 | |
+20 à +200 °C | |
13 x 15 / 15 cm | |
8,5 kg |