Learn More
Perchlorate de dysprosium(III) hexahydraté, 50 % avec soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Description
A solution of 2,6-diformyl-4-methylphenol (0.15mmol) and benzoylhydrazide (0.30 mmol) in MeOH (10 ml) was allowed to react with the dysprosium(III) perchlorate hexahydrate (0.3 mmol) in 10 ml MeOH In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN3211 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 568.94 (460.85 Anhydrous) |
| Qualité | Réactif |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
| Odeur | Odorless |
Sécurité et traitement
- Dysprosium perchlorate, 50% in water
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate