Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ Soft™ PR-01-005
Click to view available options
:
Couleur : Jaune
Description
- Les bouchons d’oreille sont fermes au début pour permettre un ajustement facile puis s’assouplissent à la chaleur du corps pour un ajustement confortable
- Mousse thermoréactive exclusive
- Avec le temps, la mousse continue de s’assouplir pour un confort accru
- Fournit une excellente étanchéité grâce à l’adaptation du bouchon d’oreille au canal de l’oreille
- Surface texturée qui aide à maintenir les bouchons d’oreille en place
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Paires par paquet | 200 paires/boîte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 36 dB |
| Corded | Avec cordon |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Diélectrique | Non |
| Matériau | Slow-recovery PVC Foam |