Learn More
3M™ Bouchons d’oreille prémoulés E-A-R™ ClearE-A-R™ 20
Click to view available options
:
Couleur : transparent
Description
- Un bouchon d’oreille transparent réutilisable avec une tige plus courte pour les utilisateurs qui veulent que leur protection auditive soit plus discrète
- Les bouchons de forme conique permettent d’obtenir une étanchéité efficace pour assurer une protection renforcée
- Le filtre haute précision contrôle le flux sonore pour maintenir une connexion avec le monde extérieur
- Il n’est pas nécessaire de manipuler la tige du bouchon ce qui les rend plus acceptables du point de vue de l’hygiène, et ils peuvent être lavés jusqu’à 50 fois
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Dimensions | Universal |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour les ateliers, le personnel de sécurité, l’hôtellerie |
| Type d’emballage | Boîte |
| Quantité | 12/Bte |
| Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 20 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Plug Shape | Cône |
| Type de produit | Bouchons d’oreille réutilisables |
| Afficher plus |