Learn More
3M™ Bouchons d’oreille Push-ins E-A-R™
Code produit. 15739777
Click to view available options
Corded:
Avec cordon
Sans cordon
Conditionnement:
100 paires
50 paires
Code produit. 15739777
Marque: 3M™ 7000052713
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons d’oreille 3M™ E-A-R™ Push-Ins sont dotés d’une pointe en mousse E-A-Rform™ unique, de forme et de taille idéales pour épouser confortablement la plupart des conduits auditifs.
  • Avec les bouchons d’oreille Push-Ins, une simple pression suffit pour une insertion facile et parfaite
  • Inutile de manipuler l’extrémité des bouchons, ce qui les rend plus hygiéniques
  • La pointe en mousse dispose d’une forme et d’une taille facilitant l’insertion
  • La tige bleue souple facilite l’insertion et le retrait et permet de garder les pointes propres lorsque les mains de l’utilisateur sont sales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune, Bleu
Certifications/Conformité Approuvé CE
Type d’emballage Sachet en PE
Paires par paquet 400 paires/boîte
Taux de réduction sonore (NRR) 38 dB
Corded Avec cordon
Type de produit Bouchons d’oreille à pousser pour ajuster
Diélectrique Non
Matériau Polyuréthane