Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit™
Click to view available options
:
Couleur : Jaune, Bleu
Description
- Style à pousser pour un ajustement facile et hygiénique
- La taille universelle s’adapte confortablement à la plupart des canaux d’oreille
- La conception de bouchons d’oreille à triple bride prémoulée s’insère facilement
- Aucun enroulement nécessaire
- Le polymère souple est lavable et réutilisable
Compliance
Les bouchons d’oreille 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Dimensions | Universal |
| Type d’emballage | Mallette de transport |
| Paires par paquet | 50 paires/boîte |
| Matériau du bouchon | Polymère élastomère |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 32 dB |
| Corded | Avec cordon |
| Plug Shape | À rebord |