Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli sans sécrétion
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli sans sécrétion IBA GmbH™ permet l’expression de protéines chez l’E. coli.
Marque: IBA Lifesciences 5-4065-001
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Description
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli sans sécrétion IBA Lifesciences GmbH permet l’expression de protéines chez l’E. coli.Spécification
Inducible with anhydrotetracycline | |
Tet | |
Recommended: 2°C to 8°C for frequent usage, -20°C for long-term storage | |
5 μg |
Ampicillin | |
Vector | |
FLAG-tag | |
pASG-IBA65 |